Learn More
TG 100572 Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483608
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483608 10 mg 10mg
16440929 1 mg 1mg
16420007 50 mg 50mg
16456337 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483608 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10185
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases; has IC50s of 2, 7, 2, 16, 13, 5, 0.5, 6, 0.1, 0.4, 1, 0.2 nM for VEGFR1, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, PDGFRβ, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, Yes, respectively.
TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Specifica
Materiale o nome chimico TG 100572 Hydrochloride
CAS 867331-64-4
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H27Cl2N5O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(O)C=C1C2=CC(C)=C(N=C(NC(C=C3)=CC=C3OCCN4CCCC4)N=N5)C5=C2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 512.43
Peso formulazione 512.43
Percent Purity 99.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only