Learn More
TG 100801, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463618 10 mg 10mg
16426347 5 mg 5mg
16400017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16463618 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10186
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
MedChemExpress TG 100801 is a prodrug that generates TG 100572 by de-esterification in development to treat age-related macular degeneration. TG 100572 is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases; has IC50s of 2, 7, 2, 16, 13, 5, 0.5, 6, 0.1, 0.4, 1, 0.2 for VEGFR1, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, PDGFRβ, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, Yes, respectively.
TG 100801 is a prodrug that generates TG 100572 by de-esterification in development to treat age-related macular degeneration. TG 100572 is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Specifica
Materiale o nome chimico TG 100801
CAS 867331-82-6
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H30ClN5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5.56 mg/mL (9.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(Cl)C(C3=CC(C)=C(N=C(NC(C=C4)=CC=C4OCCN5CCCC5)N=N6)C6=C3)=C2
Molecular Weight (g/mol) 580.08
Peso formulazione 580.08
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only