missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta Antibody (TGFB/510), PE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18608797 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18608797 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18608797 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308739PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for ELISA, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TGF-beta
Applicazioni ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone TGFB/510
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant human TGF-beta protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cytokine Research, Extracellular Matrix
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7040
Target Species Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.