Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
Codice prodotto. 18746956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18746956 10 mg 10mg
18797406 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18746956 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7778/10
OGG1 activator
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine
CAS 1002801-51-5
Quantità 10 mg
Bersaglio Glycosylase Activators
Formula molecolare C17H21N3
Purezza 0.98