Learn More
(+/-)-Thalidomide, 99+%
Codice prodotto. 15454669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454669 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15454669 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62266.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258.23 g/mol
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Thalidomide
CAS 50-35-1
Colore White
Formula molecolare C13H10N2O4
Numero MDL MFCD00153873
Quantità 100 mg
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,9255
Sinonimo thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO; Insoluble in water or ethanol
InChI Key UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC Name 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 258.23
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Peso formulazione 258.23
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder