Learn More
Thalidomide, TRC
Codice prodotto. 30454622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454622 100 mg 100mg
30454224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30454622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT338850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-35-1
Formula molecolare C13 H10 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Sinonimo Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (±)-Thalidomide, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, α-(N-Phthalimido)glutarimide, α-N-Phthalylglutaramide, α-Phthalimidoglutarimide
IUPAC Name 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Thalidomide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Peso formulazione 258.0641