Learn More
Thallium Ethoxide, TRC
Codice prodotto. 30456473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3388701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium Ethoxide
CAS 20398-06-5
Formula molecolare C2 H6 O . Tl
Quantità 1 g
Sinonimo Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide
InChI Formula InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;;
SMILES [Tl].CCO
IUPAC Name ethanol;λ1-thallane
Molecular Weight (g/mol) 250.452
Peso formulazione 251.016