Learn More
Thallium(I) bromide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11331908
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11331908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011841.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-40-4
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-40-4
Numero MDL MFCD00011273
Sinonimo Thallous bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium(I) bromide
Punto di fusione ∼460°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9258
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water
Peso formulazione 284.28
Percent Purity 99.999%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.5 g/mL