Learn More
Thallium(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallium(I) chloride |
| Punto di fusione | 430°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Indice di rifrazione | 2.247 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 7.0 g/mL |
| Numero UN | UN1707 |
| Indice di Merck | 14,9260 |
| Vedi altri risultati |