Learn More
Thallium(I) chloride, 99%
Codice prodotto. 10308540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308540 25 g Glass bottle 25g
10092730 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10308540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208880250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-12-0
Formula molecolare ClTl
Molecular Weight (g/mol) 239.82
Numero MDL MFCD00011274
InChI Key GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC Name chlorothallium
SMILES Cl[Tl]
Specifica
Punti di ebollizione 720°C
Materiale o nome chimico Thallium(I) chloride
Punto di fusione 430°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 7
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Densità 7.0000g/mL
Formula lineare TICl
Indice di Merck 15, 9409
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Peso formulazione 239.82
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thallium(I) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.