Learn More
Thallium(I) ethoxide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364909 5 g 5g
11374909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 078131.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20398-06-5 | Molecular Formula: C2H5OTl | Molecular Weight: 249.441 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20398-06-5
Formula molecolare C2H5OTl
Molecular Weight (g/mol) 249.441
Numero MDL MFCD00009072
InChI Key DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
PubChem CID 30143
IUPAC Name ethanolate;thallium(1+)
SMILES CC[O-].[Tl+]
Specifica
Punti di ebollizione 130°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Thallium (I) ethoxide
Punto di fusione -3°C
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6714
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.493 g/mL
Formula lineare TlOCH2CH3
Numero UN UN2810
Peso formulazione 249.43
Percent Purity 98%