Learn More
Thallium(I) fluoride, 97%
Codice prodotto. 11384899
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11384899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 078111.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
Thallium(I) fluoride is used as chemical reagents, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-27-7
Formula molecolare FTl
Molecular Weight (g/mol) 223.38
Numero MDL MFCD00049607
InChI Key CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
PubChem CID 62675
SMILES [F-].[Tl+]
Specifica
Punti di ebollizione 655°C
Materiale o nome chimico Thallium (I) fluoride
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN UN1707
Indice di Merck 14,9262
Informazioni di solubilità Very soluble in water
IUPAC Name λ¹-thallanylium fluoride
Peso formulazione 223.37
Percent Purity 97%
Densità 8.36 g/mL