Learn More
Thallium(I) fluoride, 99%
Codice prodotto. 10155320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10155320
Marca: Thermo Scientific Acros 312690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 655°C
Materiale o nome chimico Thallium(I) fluoride
Punto di fusione 322°C
Nota nome 99%
CAS 7789-27-7
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula molecolare FTl
Formula lineare FTl
Numero MDL MFCD00049607
Indice di Merck 15, 9411
Sinonimo thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
Informazioni di solubilità Solubility in water: 78.6g/100mL (15°C)
InChI Key CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Tl+]
IUPAC Name fluorothallium
Molecular Weight (g/mol) 223.38
PubChem CID 62675
Peso formulazione 223.37
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica