Specifica
| Punti di ebollizione | 433.0°C |
| Materiale o nome chimico | Thallium(I) nitrate |
| Punto di fusione | 206.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Formula lineare | TlNO3 |
| Fieser | 13,86 |
| Indice di Merck | 15, 9414 |
| Vedi altri risultati |