Learn More
Thallium(I) nitrate, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10804351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10804351 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10804351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194240100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 433.0°C
Materiale o nome chimico Thallium(I) nitrate
Punto di fusione 206.0°C
CAS 10102-45-1
Colore White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 75.9 to 77.5% (Tl)
Formula molecolare NO3Tl
Formula lineare TlNO3
Numero MDL MFCD00011280
Fieser 13,86
Indice di Merck 15,9414
Sinonimo thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
InChI Key FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name thallium(1+);nitrate
Molecular Weight (g/mol) 266.38
PubChem CID 24937
Peso formulazione 266.38
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce