Learn More
Thallium Isotopic Standard: Tl @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Tl-203), VHG™
Codice prodotto. 30003147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003147 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003147 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS203TL50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Thallium Isotopic Standard: Tl @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Tl-203)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico total elem
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita total elem
Shipping Condition Room Temperature
IUPAC Name total elem
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 50 mL