Learn More
Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11356677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
150mm
75mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11356677 75 mm 75mm
11366677 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000888.0Y
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-28-0
Formula molecolare Tl
Molecular Weight (g/mol) 204.38
Numero MDL MFCD00134063
InChI Key BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC Name thallium
SMILES [Tl]
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium rod
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantità 75 mm
Odore Odorless
Peso ≈225g/150mm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tallio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..