Learn More
Thallium Organometallic Oil Standard, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11440319 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440319 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440319 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore ORGTL82Z
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
pH10 SI Units
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium Oil Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-28-0, 8042-47-5
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare Tl
Numero MDL MFCD00134063
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Tl]
IUPAC Name thallium
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 204.38
PubChem CID 5359464
Quantità 50 g
ChEBI CHEBI:30440
Grado Oil/Plasma
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/g Thallium in Base Oil 20
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Product intended for laboratory use only