Learn More
Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Thallium Standard: Tl @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thallium |
| CAS | 7440-28-0 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Thallium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Tl |
| Sinonimo | Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental |
| InChI Formula | InChI=1S/Tl |
| SMILES | [Tl] |
| IUPAC Name | thallium |
| Vedi altri risultati |