missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ THAP4 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)

Codice prodotto. 16139582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16139582 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16139582 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00051078T01.100uL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human overexpression lysate

Specifica

Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione THAP4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_015963
Peso molecolare Theoretical M.W. 62.9kDa
Plasmide pCMV-THAP4 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-THAP4 antibody (Mfr. No. H00051078-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL THAP4 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.