missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THAP5 Monoclonal Antibody (OTI2D7), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17574054
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17574054 100 μL -
17594054 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17574054 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA810675

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Has sequence-specific DNA-binding activity and can function as transcriptional repressor (in vitro). May be a regulator of cell cycle: THAP5 overexpression in human cell lines causes cell cycle arrest at G2/M phase.

Specifica

Antigene THAP5
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2D7
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene THAP5
N. accesso geni Q7Z6K1
Alias gene THAP domain containing 5
Simboli geni THAP5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombit protein of human THAP5 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 168451
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.