missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THAP5 Monoclonal Antibody (OTI2D7), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17594054
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17594054 30 μL 30µL
17574054 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17594054 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA810675S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

THAP5 Monoclonal antibody specifically detects THAP5 in Human samples. It is validated for Western Blot

Specifica

Antigene THAP5
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2D7
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene E2F5
N. accesso geni Q15329
Alias gene THAP domain containing 5; THAP domain-containing protein 5; THAP5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human E2F5 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1875
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.