Learn More
R&D Systems™ Thapsigargin
Codice prodotto. 18722754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722754 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722754 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1138/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.57€
    181.65€ / 1mg
    Risparmia 19.92€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C34H50O12
Peso formulazione 650.76
Purezza >97%
Peso molecolare 650.76