Learn More
Thapsigargin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448377
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448377 5 mg 5mg
16411349 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448377 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13433
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Specifica
Materiale o nome chimico Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H50O12
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 650.75
Peso formulazione 650.75
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only