Learn More
SymLine Il collettore di scarico Werner
Codice prodotto. 16257751
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
1 x GLS80 (f) to 4 x GL45 (m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
16257751 1 x GLS80 (f) to 4 x GL45 (m) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16257751 Fornitore SymLine N. del fornitore 106660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    232.44€ / pezzi 1
    Risparmia 21.56€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Installate fino a 4 SafetyCap sulla vostra bottiglia di risciacquo del collettore di risciacquo europeo con il Werner SymLine. Nessun pericolo, nessuna contaminazione - protegge le persone, l'ambiente e il sistema HPLC.
  • Manipolazione sicura e facile: i capillari sono fissati in modo affidabile.
  • I filtri del solvente hanno spazio sufficiente grazie all'ampia apertura GLS80.
  • La SymLine. Il sistema per la sicurezza dei solventi rimane permanentemente chiuso, la catena di sicurezza rimane intatta durante il processo di risciacquo.
  • PE-HD, elettricamente conduttivo
.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC / UHPLC
Descrizione Der Werner' Collettore a 4 vie per bottiglia di risciacquo HPLC GLS80, PE-HD elettrostatico conduttivo, 4 x GL45 (m)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglia di spurgo
Tipo Collettore di spurgo
Canali dei solventi 4
Materiale HDPE
Colore Nero
Dimensioni filo 1 x GLS80 (f) to 4 x GL45 (m)