Specifica
| Materiale o nome chimico | Thenoyltrifluoroacetone |
| Punto di fusione | 40°C to 44°C |
| Colore | Beige to Brown or Yellow |
| Punti di ebollizione | 96°C to 98°C (8.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 111°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Thenoyltrifluoroacetone