missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thenyldiamine Hydrochloride, LoGiCal

Codice prodotto. 30461839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30461839 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461839 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1926.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Materiale o nome chimico Thenyldiamine Hydrochloride
CAS 958-93-0
Nomi componenti o analita Thenyldiamine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H19 N3 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(3-thienylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(3-thienylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), N,N-Dimethyl-N'-(3-thenyl)-N'-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Thenfadil hydrochloride, Thenyldiamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)8-9-17(11-13-6-10-18-12-13)14-5-3-4-7-15-14;/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccsc1)c2ccccn2
IUPAC Name N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-3-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 297.85
Quantità 10 mg
Peso formulazione 297.1066 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.