missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thenyldiamine Hydrochloride, Mikromol™

Codice prodotto. 30050538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30050538 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050538 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1926.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Thenyldiamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Thenyldiamine Hydrochloride
CAS 958-93-0
Nomi componenti o analita Thenyldiamine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H19 N3 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(3-thienylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(3-thienylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), N,N-Dimethyl-N'-(3-thenyl)-N'-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Thenfadil hydrochloride, Thenyldiamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)8-9-17(11-13-6-10-18-12-13)14-5-3-4-7-15-14;/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccsc1)c2ccccn2
IUPAC Name N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-3-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 297.85
Quantità 50 mg
Peso formulazione 297.1066 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.