Learn More
Theobromine, 99%
Codice prodotto. 11453824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453824 50 g 50g
11493930 100 g 100g
11463824 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453824 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11861.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Phosphodiesterase inhibitor | CAS: 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180.167 g/mol
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
Solubility
Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agent. Store away from strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-67-0
Formula molecolare C7H8N4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.167
Numero MDL MFCD00022830
InChI Key YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC Name 3,7-dimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Theobromine
Punto di fusione 345°C to 350°C
Colore White
Densità 1.50 g/mL
Quantità 50 g
Beilstein 16464
Indice di Merck 14,9282
Informazioni di solubilità Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 180.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Theobromine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Theobromine