Learn More
Theobromine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16488996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0138
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Specifications
Materiale o nome chimico Theobromine
CAS 83-67-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H8N4O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 3,7-Dimethylxanthine
Informazioni di solubilità DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only