Learn More
Theobromine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Theobromine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13) |
| Peso formulazione | 180.0647 |
| Percent Purity | >95% |