Learn More
Theophylline-7-acetic acid, 98%
Codice prodotto. 11430363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430363 500 g 500g
11410363 25 g 25g
11420363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430363 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11473.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 652-37-9 | C9H9N4NaO4 | 260.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-37-9
Formula molecolare C9H9N4NaO4
Molecular Weight (g/mol) 260.19
Numero MDL MFCD00022832
InChI Key MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
PubChem CID 69550
IUPAC Name 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)acetic acid
SMILES [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Theophylline-7-acetic acid
Punto di fusione 268°C to 272°C
Quantità 500 g
Beilstein 279221
Indice di Merck 14,24
Peso formulazione 238.2
Percent Purity 98%