Learn More
Theophylline-7-acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acefylline |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Peso formulazione | 238.0702 |