Learn More
Theophylline, 99.51%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483411 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11483411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483411 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210302480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Theophylline
CAS 58-55-9
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9951
Formula molecolare C7H8N4O2
Quantità 100 g
Sinonimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
InChI Key ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
IUPAC Name 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 180.167
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • THEOPHYLLINE 
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline