Learn More
Theophylline, 99+%, anhydrous
Codice prodotto. 10379190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10379190 250 g Plastic bottle 250g
10712481 5 g Bottiglia in vetro 5g
10341564 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10379190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250312500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-55-9
Formula molecolare C7H8N4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.17
Numero MDL MFCD00079619
InChI Key ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC Name 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Theophylline
Nota nome 99+%
Punto di fusione 270.0°C to 274.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 9436
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, slightly soluble in ethanol and chloroform
Peso formulazione 180.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Theophylline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.