Learn More
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| CAS | 317-34-0 |
| Nomi componenti o analita | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline |
| InChI Formula | InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN |
| Vedi altri risultati |