missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous, Mikromol™
Descrizione
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| CAS | 317-34-0 |
| Nomi componenti o analita | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline |
| InChI Formula | InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN |
| IUPAC Name | 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?