Learn More
Theophylline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471078 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0809
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) is a potent phosphodiesterase (PDE) inhibitor, adenosine receptor antagonist, and histone deacetylase (HDAC) activator.
Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) inhibits PDE3 activity to relax airway smooth muscle. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) has anti-inflammatory activity by increase IL-10 and inhibit NF-κB into the nucleus. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) induces apoptosis. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) can be used for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Specifica
Materiale o nome chimico Theophylline
Forma fisica Solid
CAS 58-55-9
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H8N4O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo 1,3-Dimethylxanthine Theo-24
Informazioni di solubilità DMSO : 11.11 mg/mL (61.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (27.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Research purposes only