Learn More
Theophylline, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493411 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493411 250 g
11403421 500 g
11413421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493411 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210302483
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 58-55-9
Formula molecolare C7H8N4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.167
InChI Key ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC Name 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Theophylline
Colore White
Quantità 250 g
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Solid