Learn More
Beskrivelse
- Improved insulation: Special hollow-core fibers provide thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment.
- Added comfort: Knit technology enable longer and more comfortable wear.
- Enhanced skin-friendliness: Seamless design that reduces friction and avoids skin discomfort and irritation.
- Genuine versatility: Ambidextrous, fits either hand for convenience.
- Maximized value: Machine washable making them more hygienic and economical.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
| Chlorinated | No |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Blu |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Materiale isolante Thermaknit |
| Product Type | Cold-resistant Gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?