Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-101 Knitted Thermal Gloves
Codice prodotto. p-8319005 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
9
Dimensione della confezione:
12 paia
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12445150 7 12 paia
11706723 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12445150 Fornitore Ansell N. del fornitore 78101070
Miglior assorbimento dell'umidità rispetto al cotone. I guanti termici Ansell Edmont™ Insulator™, mantengono le mani asciutte e calde.
  • Improved insulation: Special hollow-core fibers provide thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment.
  • Added comfort: Knit technology enable longer and more comfortable wear.
  • Enhanced skin-friendliness: Seamless design that reduces friction and avoids skin discomfort and irritation.
  • Genuine versatility: Ambidextrous, fits either hand for convenience.
  • Maximized value: Machine washable making them more hygienic and economical.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Struttura Knit
Coating Material Uncoated
Colore Blu
Finitura esterna No Texture
Hand Ambidestri
Materiale Materiale isolante Thermaknit
Product Type Cold-resistant Gloves
Size 7
Temperatura (sistema imperiale) max 104°
Temperature (Metric) Max 40°C
EN388 Standard 214XA
Da utilizzare con (applicazione) Ambienti di lavoro freddi e umidi
Stile polso guanto In maglia
Materiale rivestimento interno Thermolite™
Rivestimento interno Unlined
Serie 78-101
Temperature (English) Min 104°
Yarn Gauge 13
Lunghezza (sistema imperiale) 8.8 to 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm