Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. 10363385
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 5
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Modello Gamma di temperatura unitSize
10363385 Giallo chiaro 10 l Thermal G -30°C to +80°C 10L
11950278 Trasparente 5 l H10 -20°C to +180°C 5L
11900228 Trasparente 5 l Thermal M 40°C to 170°C 5L
10551802 Marrone chiaro 10 l HS 20°C to 250°C 10L
10048001 Marrone chiaro 5 l H20S 0°C to 220°C 5L
11967458 Trasparente 5 l H5 -50°C to +105°C 5L
11924738 Trasparente 5 l H350 50°C to 350°C 5L
11957458 Trasparente 10 l H10 -40°C to +180°C 10L
11970218 Trasparente 10 l H5 -50°C to +105°C 10L
11960218 Trasparente 5 l HY -80°C to +55°C 5L
11950238 Trasparente 10 l HY -80°C to +55°C 10L
10162101 Marrone chiaro 10 l H20S 0°C to 220°C 10L
11920268 Marrone chiaro 10 l H250S 20°C to 250°C 10L
11989068 Marrone chiaro 5 l HS 20°C to 250°C 5L
11930268 Marrone chiaro 5 l H250S 20°C to 250°C pezzi 5
11947458 Giallo chiaro 5 l Thermal G -30°C to +80°C 5L
10468881 Trasparente 10 l Thermal M 40°C to 170°C 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10363385 Fornitore Julabo™ N. del fornitore 8940124
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life
Specifica
Colore Giallo chiaro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerated circulators
Gamma di temperatura -30°C to +80°C
Tipo Fluido per bagno termico
Tipo di erogazione del fluido Bagno termico
Include Rubinetto di drenaggio
Modello Thermal G
Quantità 10 l
Viscosità 4.07 mm2/s a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • THERMAL G
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..