Learn More
- Home
- Products
- Baths
- Bath Accessories
- Julabo™ Fluido da bagno termico
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. 10551802
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
-85°C to +170°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
30°C to 335°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 10
pezzi 5
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Quantità | Modello | Gamma di temperatura | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10551802 | Marrone chiaro | 10 l | HS | 20°C to 250°C | 10L |
| 10363385 | Giallo chiaro | 10 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 10L |
| 11950278 | Trasparente | 5 l | H10 | -20°C to +180°C | 5L |
| 11900228 | Trasparente | 5 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 5L |
| 10048001 | Marrone chiaro | 5 l | H20S | 0°C to 220°C | 5L |
| 11967458 | Trasparente | 5 l | H5 | -50°C to +105°C | 5L |
| 11924738 | Trasparente | 5 l | H350 | 50°C to 350°C | 5L |
| 11957458 | Trasparente | 10 l | H10 | -40°C to +180°C | 10L |
| 11970218 | Trasparente | 10 l | H5 | -50°C to +105°C | 10L |
| 11960218 | Trasparente | 5 l | HY | -80°C to +55°C | 5L |
| 11950238 | Trasparente | 10 l | HY | -80°C to +55°C | 10L |
| 10518530 | Trasparente | 10 l | HL80 | -85°C to +170°C | pezzi 10 |
| 11960248 | Trasparente | 5 l | HL80 | -85°C to +170°C | 5L |
| 10162101 | Marrone chiaro | 10 l | H20S | 0°C to 220°C | 10L |
| 11920268 | Marrone chiaro | 10 l | H250S | 20°C to 250°C | 10L |
| 11989068 | Marrone chiaro | 5 l | HS | 20°C to 250°C | 5L |
| 11924728 | Giallo chiaro | 5 l | H335 | 30°C to 335°C | pezzi 5 |
| 11930268 | Marrone chiaro | 5 l | H250S | 20°C to 250°C | pezzi 5 |
| 11947458 | Giallo chiaro | 5 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 5L |
| 10468881 | Trasparente | 10 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 10L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10551802
Supplier
Julabo™
Supplier No.
8940102
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifications
Specifications
| Colore | Marrone chiaro |
| Gamma di temperatura | 20°C to 250°C |
| Tipo | Fluido per bagno termico |
| Tipo di erogazione del fluido | Bagno termico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle |
| Include | Rubinetto di drenaggio |
| Modello | HS |
| Quantità | 10 l |
| Temperatura massima (sistema metrico) | >400°C |
| Viscosità | 55 mm2/s a 20 °C |