Learn More
- Home
- Products
- Baths
- Bath Accessories
- Julabo™ Fluido da bagno termico
Julabo™ Fluido da bagno termico
Codice prodotto. 11960218
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo chiaro
Marrone chiaro
Trasparente
Quantità:
5 l
10 l
10 l
Modello:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamma di temperatura:
-20°C to +180°C
-30°C to +80°C
-40°C to +180°C
-50°C to +105°C
-80°C to +55°C
-85°C to +170°C
0°C to 220°C
20°C to 250°C
30°C to 335°C
40°C to 170°C
50°C to 350°C
Dimensione della confezione:
10L
5L
pezzi 10
pezzi 5
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Quantità | Modello | Gamma di temperatura | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11960218 | Trasparente | 5 l | HY | -80°C to +55°C | 5L |
| 10363385 | Giallo chiaro | 10 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 10L |
| 11950278 | Trasparente | 5 l | H10 | -20°C to +180°C | 5L |
| 11900228 | Trasparente | 5 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 5L |
| 10551802 | Marrone chiaro | 10 l | HS | 20°C to 250°C | 10L |
| 10048001 | Marrone chiaro | 5 l | H20S | 0°C to 220°C | 5L |
| 11967458 | Trasparente | 5 l | H5 | -50°C to +105°C | 5L |
| 11924738 | Trasparente | 5 l | H350 | 50°C to 350°C | 5L |
| 11957458 | Trasparente | 10 l | H10 | -40°C to +180°C | 10L |
| 11970218 | Trasparente | 10 l | H5 | -50°C to +105°C | 10L |
| 11950238 | Trasparente | 10 l | HY | -80°C to +55°C | 10L |
| 10518530 | Trasparente | 10 l | HL80 | -85°C to +170°C | pezzi 10 |
| 11960248 | Trasparente | 5 l | HL80 | -85°C to +170°C | 5L |
| 10162101 | Marrone chiaro | 10 l | H20S | 0°C to 220°C | 10L |
| 11920268 | Marrone chiaro | 10 l | H250S | 20°C to 250°C | 10L |
| 11989068 | Marrone chiaro | 5 l | HS | 20°C to 250°C | 5L |
| 11924728 | Giallo chiaro | 5 l | H335 | 30°C to 335°C | pezzi 5 |
| 11930268 | Marrone chiaro | 5 l | H250S | 20°C to 250°C | pezzi 5 |
| 11947458 | Giallo chiaro | 5 l | Thermal G | -30°C to +80°C | 5L |
| 10468881 | Trasparente | 10 l | Thermal M | 40°C to 170°C | 10L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11960218
Fornitore
Julabo™
N. del fornitore
8940105
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refrigerated circulators |
| Gamma di temperatura | -80°C to +55°C |
| Tipo | Fluido per bagno termico |
| Tipo di erogazione del fluido | Bagno termico |
| Include | Rubinetto di drenaggio |
| Modello | HY |
| Quantità | 5 l |
| Temperatura massima (sistema metrico) | >400°C |
| Viscosità | <4 mm2/s a 20 °C |