Learn More
Cole-Parmer™ Benchtop Heat Protector, Glass Ceramic
Codice prodotto. 11807242
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
228 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11807242 228 mm Pezzo
11897232 150 mm Pezzo
11817242 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11807242 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0600500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Specifica
Product Type Benchtop Heat Protector
Materiale Glass-ceramic
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 228 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 228 mm
Monouso Reusable
Temperatura (sistema imperiale) max 1200°F
Temperatura (sistema metrico) max 649°C
Quantità 1 Ea.