Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-408
Codice prodotto. 11598424 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
101.6 x 165.1 mm (W x H)
101.6 x 50.8 mm (W x H)
152.4 x 101.6 mm (W x H)
50.8 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 127 mm (W x H)
76.2 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 50.8 mm (W x H)
Dimensione della confezione:
1 rotolo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) Dimensione della confezione
11598424 152.4 x 101.6 mm (W x H) 1 rotolo
11558424 50.8 x 25.4 mm (W x H) 1 rotolo
11568424 76.2 x 25.4 mm (W x H) 1 rotolo
11578424 76.2 x 50.8 mm (W x H) 1 rotolo
11588424 76.2 x 127 mm (W x H) 1 rotolo
11508434 101.6 x 50.8 mm (W x H) 1 rotolo
11518434 101.6 x 165.1 mm (W x H) 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11598424 Fornitore Brady™ N. del fornitore 035659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    852.37€ / 1 rotoli
    Risparmia 77.63€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
For thermal transfer printers. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are constructed of Repositionable Paper used for general and industrial identification.
  • Available in various sizes
Specifica
Descrizione Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6102
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Paper (B-408)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General and industrial identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-25-408-1
N. per confezione 1000 Label(s) / Roll
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Size 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 152.4 x 101.6 mm (W x H)
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 155.58 mm
Dimensioni (L x P) 152.40 x 101.60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 101.60 mm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 101.6 mm
Alternate Part Number THT-25-408-1