Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-430
Used to identify property from components to finished products. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of clear polyester.
253.46€ - 365.19€
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized; CSA Accepted |
|---|---|
| Descrizione | Recommended ribbon series: R4400; R4900; R6000; R6200 |
| Rivestimento | None |
| Colore | Clear |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11874145
|
Brady™
030188 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
276.00€ 253.99€ / 1 rotoli Risparmia 22.01€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11583764
|
Brady™
030190 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
275.00€ 253.46€ / 1 rotoli Risparmia 21.54€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 04-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11563774
|
Brady™
030207 |
W x H: 76.2 mm x 191.44m |
395.00€ 365.19€ / 1 rotoli Risparmia 29.81€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11543784
|
Brady™
030216 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
322.00€ 297.46€ / 1 rotoli Risparmia 24.54€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
- For use with thermal transfer printers
- Made of BradyBondz™ translucent, high adhesion polyester material
Specifica
| UL Recognized; CSA Accepted | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
| 0.003 in. |
| Recommended ribbon series: R4400; R4900; R6000; R6200 | |
| Clear | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| Rectangle |