Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Cleaning Kit
Codice prodotto. 12851921 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12851921 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12851921 Fornitore Brady™ N. del fornitore 133251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.40€
    68.17€ / pezzi 1
    Risparmia 7.23€
    9% Sconto
In stock
Prolong printer life and improve quality. The Brady™ Thermal Transfer Printer Cleaning Kit combats the dust and dirt that naturally gathers on printer heads.
  • Use to combat the dust and dirt that naturally gathers on a printhead
  • Improve print quality and lifespan with regular cleanings
Specifica
Product Type Cleaning Kit
Alternate Part Number PCK-6
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11;BBP12;BBP30;BBP31;BBP33;BBP35;BBP37;BBP72;BBP81;BBP85;i3300;i5100;i5300;i7100;i7500;PR Plus;S3100;IP Series;THT 76 mm Core Printers;S3700;A5500;Wraptor A6200;Wraptor A6500
Modello PCK-6
Quantità 1