Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico
Codice prodotto. 17110481
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Quantità:
10,000 Labels/Roll
1500 Labels/Roll
2500 Labels/Roll
3000 Labels/Roll
Da utilizzare con (applicazione):
Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 11.18 mm
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 9.53 mm
Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube
Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube
Label 50.0 mL Vial/Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 1500
pezzi 2500
pezzi 3000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Quantità Da utilizzare con (applicazione) unitSize
17110481 9.53 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube pezzi 1500
17140481 9.53 mm 2500 Labels/Roll Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube pezzi 2500
17150481 9.53 mm 3000 Labels/Roll Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube pezzi 3000
17190481 9.53 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube pezzi 3000
17120481 12.70 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 9.53 mm pezzi 1500
17130481 12.70 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 11.18 mm pezzi 1500
17100481 12.70 mm 2500 Labels/Roll Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube pezzi 2500
17100491 12.70 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube pezzi 3000
17160481 12.70 mm 10,000 Labels/Roll Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube pezzi 10000
17180471 15.24 mm 1500 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube pezzi 1500
17170471 15.24 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube pezzi 3000
17190471 25.40 mm 1500 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube pezzi 1500
17170481 25.40 mm 3000 Labels/Roll Label 50.0 mL Vial/Tube pezzi 3000
17180481 25.40 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17110481 Fornitore Brady™ N. del fornitore 302985
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
  • Laboratory Applications:
    • Centrifuge
    • Eppendorf & PCR Tubes
    • Conical & Large Tubes
    • Vials & Tubes
  • Printer compatibility:
    • BBP™11 Label Printer
    • BBP™12 Label Printer
    • Brady IP™ Series Label Printer
    • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
    • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
    • THT 76 mm Core Printers
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Translucent
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polypropylene
Lati stampabili Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-307-7600-1.5SC
N. per confezione 1500 Sets / Roll
Quantità 1500 Labels/Roll
Forma Rectangle with Circle
Size 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Peso (sistema metrico) 300 g
Alternate Part Number THT-307-7600-1.5SC