Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
151.00€ - 795.00€
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Translucent
Finitura Gloss
Formato Roll
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Quantità Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Quantità Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
17110481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302985
9.53 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube
153.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17140481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302989
9.53 mm 2500 Labels/Roll Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube
232.00€
pezzi 2500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17150481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302990
9.53 mm 3000 Labels/Roll Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube
236.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17190481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302994
9.53 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube
260.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17120481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302986
12.70 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 9.53 mm
167.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17130481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302987
12.70 mm 1500 Labels/Roll Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 11.18 mm
173.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17100481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302984
12.70 mm 2500 Labels/Roll Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube
252.00€
pezzi 2500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17100491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302995
12.70 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 2.0 mL Vial/Tube
283.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17160481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302991
12.70 mm 10,000 Labels/Roll Label 1.5 - 2.0 mL Vial/Tube
795.00€
pezzi 10000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17180471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302982
15.24 mm 1500 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
199.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17170471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302981
15.24 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
339.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17190471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302983
25.40 mm 1500 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
151.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17170481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302992
25.40 mm 3000 Labels/Roll Label 50.0 mL Vial/Tube
339.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17180481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
302993
25.40 mm 3000 Labels/Roll Label 1.0 - 8.0 mL Vial/Tube
260.00€
pezzi 3000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laboratory Applications:
    • Centrifuge
    • Eppendorf & PCR Tubes
    • Conical & Large Tubes
    • Vials & Tubes
  • Printer compatibility:
    • BBP™11 Label Printer
    • BBP™12 Label Printer
    • Brady IP™ Series Label Printer
    • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
    • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
    • THT 76 mm Core Printers
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Gloss
Polypropylene
Labels
-196°C
-196°C to +120°C
Translucent
Roll
Front
Non-sterile
-321°F to +248°F
0.076 mm